Documentos Principais
Z331171
Lenz® dropping funnel with pressure equalizing arm
capacity 250 mL, joint: ST/NS 29/32, glass key
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Materiais
cylindrical
glass key
Junta
joint: ST/NS29/32
Características
graduated
fabricante/nome comercial
Lenz 4.3549.14
capacidade
250 mL
tamanho do furo do plugue da torneira
2.5 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Discharge tube with standard ground cone and drip tip.
Informações legais
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)