Z330957
Lenz® Squibb separating funnel
funnel capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key, graduated: no
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE key
borosilicate glass 3.3
Junta
joint: ST/NS29/32
Características
graduated: no
fabricante/nome comercial
Bistabil®
Lenz 4.0141.70
capacidade do funil
1,000 mL
furo do plugue
4.0 mm
Informações legais
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH