Key Documents
Z330493
Lenz® Bistabil® separating funnel
capacity 100 mL, joint: ST/NS 19/26, PTFE key, graduated
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Materiais
PTFE key
Junta
joint: ST/NS19/26
descrição
interchangable stopcock key with retainer; interchangable stopper
Características
graduated
fabricante/nome comercial
Lenz 4.0061.37
capacidade
100 mL
tamanho do furo do plugue da torneira
2.5 mm
Categorias relacionadas
Informações legais
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH