Documentos Principais
Z330019
BRAND® wide-mouth bottles, LDPE
capacity 50 mL, with cap: no
Sinônimo(s):
ldpe bottle, polyethylene bottles, polyethylene containers
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
Materiais
low-density polyethylene bottle
round bottle
translucent bottle
wide-mouth bottle
Características
with cap: no
embalagem
pkg of 100
fabricante/nome comercial
BRAND 129328
capacidade
50 mL
diâmetro × A
38 mm × 80 mm
cor
natural
conector
GL 32 thread
Descrição geral
Flexible, translucent.
Outras notas
BR129328 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG