Documentos Principais
Z329363
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, triangular
L 40 mm, bar diam. 14 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
Materiais
triangular PTFE-coated
embalagem
pack of 10
fabricante/nome comercial
BRAND 137817
Comprimento
40 mm
diâmetro da barra
14 mm
Descrição geral
Wedge shaped. Ideal for dissolving solids and mixing of sediments due to scraping action. Angular surface creates high turbulence even at low speeds.
Outras notas
BR137817 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)