Documentos Principais
X2004
Sigma-Aldrich
Anti-XRCC4 antibody produced in rabbit
whole antiserum
Sinônimo(s):
Anti-X ray cross complementation protein
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
whole antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
liquid
contém
0.09% sodium azide
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1:2,000 using HeLa nuclear extract
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... XRCC3(7517)
Imunogênio
full length human XRCC4 protein.
Descrição-alvo
XRCC4 is an ubiquitous protein, which is involved in DNA double-strand break repair and in V(D)J recombination.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3