WPB01196WA
Whirl-Pak® Write-On Bag
710 mL capacity(24 oz), W × L × thickness 15 cm × 23 cm × 4.0 mil, 0.102 mm
Sinônimo(s):
Sample collection bag
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
sterile
embalagem
pkg of 500 ea
fabricante/nome comercial
B01196WA (Nasco)
Parâmetros
-346-180 °F temp. range (-210 to 82 °C)
L × C × espessura
15 cm × 23 cm × 4.0 mil, 0.102 mm
capacidade
710 mL × 24 oz
710 mL capacity(24 oz)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Blended, Virgin Polyethylene Film: ensures exceptional clarity, superior strength. FDA approved for food contact
- Puncture-Proof Closure Tabs: contains inner and outer tapes for longevity and stability; wire for easy opening, pouring, and closing
- Post-Manufacturing Sterilization: perforated closure to maintain sterility and for increased sample integrity
- Opening Pull tabs: contains non-slip textured Tyvek for easy opening
- Continuous Perimeter Seal: for maximum protection against leaks
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WPB01196WA-500EA | 4061833567647 |