WPB01065RT
Whirl-Pak® Write-On Bag
532 mL capacity(18 oz Red Tape)
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
sterile
embalagem
pkg of 500 ea
fabricante/nome comercial
B01065RT (Nasco)
Parâmetros
-346-180 °F temp. range (-210 to 82 °C)
L × C
4.5 in. × 9 in. , 11.5 x 23 cm
capacidade
532 mL × 18 oz
532 mL capacity(18 oz Red Tape)
espessura
2.5 mil , 0.064 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Blended, Virgin Polyethylene Film: ensures exceptional clarity, superior strength. FDA approved for food contact
- Puncture-Proof Closure Tabs: contains inner and outer tapes for longevity and stability; wire for easy opening, pouring, and closing
- Post-Manufacturing Sterilization: perforated closure to maintain sterility and for increased sample integrity
- Opening Pull tabs: contains non-slip textured Tyvek for easy opening
- Continuous Perimeter Seal: for maximum protection against leaks
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)