WHAWB100076
Unicore Punch Kit
I.D. 2.00 mm, pkg of 25 ea
Sinônimo(s):
UniCore Punches 2.00 mm (25), Whatman FTA, Z708844, harris punch, harris uni-core, uni-core, whatman punch, Harris Uni-Core
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 25 ea
fabricante/nome comercial
Qiagen WB100076
D.I.
2.00 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Stainless steel cutting tip (ranging from 2.0 mm) enables manual coring, retrieval, and controlled ejection of the FTA™ punch.
- Designed to minimize contamination and carryover between samples when a cleaning procedure is followed.
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
This document shows intructions for EasiCollect device from GE Healthcare