WH0286749M1
Monoclonal Anti-SALF antibody produced in mouse
clone 5F12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-stoned B/TFIIA-alpha/beta-like factor
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5F12, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... STON1-GTF2A1L(286749)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
SCTHPTPKVGLPDEVNPQQAESLGFQSDDLPQFQYFREDCAFSSPFWKDEGSDSHFTLDPPGSKKMFSSRNKEMPIDQKSLNKCSLNYICEKLEHLQSAENQDSLRSLS
forma física
Informações legais