WH0200576M1
Monoclonal Anti-PIP5K3 antibody produced in mouse
clone 6C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-CFD, Anti-KIAA0981, Anti-MGC40423, Anti-PIKfyve, Anti-PIP5K, Anti-p235, Anti-phosphatidylinositol-3-phosphate/phosphatidylinositol 5-kinase, type III
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6C7, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PIP5K3(200576)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
LQSTEFSETPSPDSDSVNSVEGHSEPSWFKDIKFDDSDTEQIAEEGDDNLANSASPSKRTSVSSFQSTVDSDSAASISLNVELDNVNFHIKKPSKYPHVPPHPADQKGRR
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Informações legais