Documentos Principais
WH0162333M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RNF190 antibody produced in mouse
clone 5E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-MARCH10, Anti-FLJ35757, Anti-ring finger protein 190
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5E10, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Descrição geral
Ring finger protein is also known as membrane associated ring-CH-type finger 10 (MARCH10). The gene encoding it is localized on chromosome 17q23.2.
Imunogênio
RNF190 (NP_689811, 76 a.a. ~ 184 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DALTEPRSSIKISAFKCDSKLPAIDQTSVKQKHKSTMTVRKAEKVDPSEPSPADQAPMVLLRKRKPNLRRFTVSPESHSPRASGDRSRQKQQWPAKVPVPRGADQVVQQ
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tetsuro Yoshida et al.
International journal of molecular medicine, 24(4), 539-547 (2009-09-03)
Chronic kidney disease (CKD) is recognized as a risk factor not only for end-stage renal disease but also for cardiovascular disease. Early detection and treatment of CKD is a likely key factor for prevention of its complications. Although genetic linkage