WH0153769M1
Monoclonal Anti-SH3RF2 antibody produced in mouse
clone 4E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-FLJ23654, Anti-MGC90410, Anti-RNF158, Anti-SH3 domain containing ring finger 2
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4E10, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, rat, human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SH3RF2(153769)
Imunogênio
Sequence
VKTVRFQNYSPPPTKHYTSHPTSGKPEQPATLKASQPEAASLGPEMTVLFAHRSGCHSGQQTDLRRKSALAKATTLVSTASGTQTVFPSK
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Informações legais