WH0057348M4
Monoclonal Anti-TTYH1 antibody produced in mouse
clone 4A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-tweety homolog 1 (Drosophila)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4A9, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TTYH1(57348)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MGLEAATAVGLSDFCSNPDPYVLNLTQEETGLSSDILSYYLLCNRAVSNPFQQRLTLSQRALANIHSQLLGLEREAVPQFPSAQKPLLSLEETLNVTEGN
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Informações legais