WH0055823M1
Monoclonal Anti-VPS11 antibody produced in mouse
clone 1H1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-END1, Anti-PEP5, Anti-RNF108, Anti-hVPS11, Anti-vacuolar protein sorting 11 (yeast)
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1H1, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... VPS11(55823)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
FHQHCFESYSESDADCPTCLPENRKVMDMIRAQEQKRDLHDQFQHQLRCSNDSFSVIADYFGRGVFNKLTLLTDPPTARLTSSLEAGLQRDLLMHSRRGT
forma física
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)