Documentos Principais
WH0054766M7
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BTG4 antibody produced in mouse
clone 1A6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-B-cell translocation gene 4, Anti-MGC33003, Anti-PC3B
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
clone:
1A6, monoclonal
application:
ELISA (i)
IF
WB
reatividade de espécies:
human
técnica(s):
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
citations:
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1A6, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BTG4(54766)
Categorias relacionadas
Descrição geral
The protein encoded by this gene is a member of the BTG/Tob family. This family has structurally related proteins that appear to have antiproliferative properties. This encoded protein can induce G1 arrest in the cell cycle. (provided by RefSeq)
Imunogênio
BTG4 (AAH31045, 1 a.a. ~ 206 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MRDEIATTVFFVTRLVKKHDKLSKQQIEDFAEKLMTILFETYRSHWHSDCPSKGQAFRCIRINNNQNKDPILERACVESNVDFSHLGLPKEMTIWVDPFEVCCRYGEKNHPFTVASFKGRWEEWELYQQISYAVSRASSDVSSGTSCDEESCSKEPRVIPKVSNPKSIYQVKSVPVLFYTFFLSNSKKNALIMKTKKQKNMERTKL
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)