WH0051586M2
Monoclonal Anti-PCQAP antibody produced in mouse
clone 4A4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-ARC105, Anti-CAG7A, Anti-CTG7A, Anti-DKFZp686A2214, Anti-DKFZp762B1216, Anti-MED15, Anti-PC2 (positive cofactor 2, multiprotein complex) glutamine/Q-rich-associated protein, Anti-TIG1, Anti-TNRC7
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4A4, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MED15(51586)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MDVSGQETDWRSTAFRQKLVSQIEDAMRKAGVAHSKSSKDMESHVFLKAKTRDEYLSLVARLIIHFRDIHNKKSQASVSDPMNALQSL
forma física
Informações legais