WH0050628M1
Monoclonal Anti-GEMIN4 antibody produced in mouse
clone 3E1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-DKFZP434B131, Anti-DKFZP434D174, Anti-Gem (nuclear organelle) associated protein 4, Anti-HC56, Anti-HHRF-1
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3E1, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... GEMIN4(50628)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
AAGPWVQGPEQDLTQEALFVYTQVFCHALHIMAMLHPEVCEPLYVLALETLTCYETLSKTNPSVSSLLQRAHEQRFLKSIAEGIGPEERRQTLLQKMSS
forma física
Informações legais