Documentos Principais
WH0050515M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CHST11 antibody produced in mouse
clone 4F1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-C4ST, Anti-C4ST1, Anti-HSA269537, Anti-carbohydrate (chondroitin 4) sulfotransferase 11
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4F1, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, human, rat
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CHST11(50515)
Descrição geral
Chondroitin 4-sulfotransferases, such as CHST11, catalyze the transfer of sulfate from 3-prime-phosphoadenosine 5-prime-phosphosulfate to position 4 of N-acetylgalactosamine residues in chondroitin (Yamauchi et al., 2000 [PubMed 10722746]).[supplied by OMIM
Imunogênio
CHST11 (NP_060883, 230 a.a. ~ 337 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RKGDDVKFEEFVAYLIDPHTQREEPFNEHWQTVYSLCHPCHIHYDLVGKYETLEEDSNYVLQLAGVGSYLKFPTYAKSTRTTDEMTTEFFQNISSEHQTQLYEVYKLD
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.