WH0027086M1
Monoclonal Anti-FOXP1 antibody produced in mouse
clone 4E3-G11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-12CC4, Anti-FLJ23741, Anti-HSPC215, Anti-MGC12942, Anti-MGC88572, Anti-MGC99551, Anti-QRF1, Anti-forkhead box P1, Anti-hFKH1B
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4E3-G11, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2b
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FOXP1(27086)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MMQESGTETKSNGSAIQNGSGGSNHLLECGGLREGRSNGETPAVDIGAADLAHAQQQQQQWHLINHQPSRSPSSWLKRLISSPWELEVLQVPLWGAVAETKMSGPVCQPNPSPF
forma física
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WH0027086M1-100UG | 4061829614713 |