WH0022796M9
Monoclonal Anti-COG2 antibody produced in mouse
clone 4C8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-LDLC, Anti-component of oligomeric golgi complex 2
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4C8, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... COG2(22796)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
LSESTHKYYETVSDVLNSVKKMEESLKRLKQARKTTPANPVGPSGGMSDDDKIRLQLALDVEYLGEQIQKLGLQASDIKSFSALAELVAAAKDQATAEQP
forma física
Informações legais