Documentos Principais
WH0011281M8
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-POU6F2 antibody produced in mouse
clone 8F9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-POU domain, class 6, transcription factor 2, Anti-RPF1, Anti-WT5, Anti-WTSL
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
clone:
8F9, monoclonal
reatividade de espécies:
human
citations:
técnica(s):
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8F9, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... POU6F2(11281)
Descrição geral
POU6F2 is a member of a gene family characterized by the presence of a bipartite DNA-binding domain, consisting of a POU-specific domain and a POU heterodomain, separated by a variable polylinker. POU domain family members are transcriptional regulators, many of which show highly restricted patterns of expression and are known to control cell type-specific differentiation pathways (see review by Phillips and Luisi, 2000 [PubMed 11183772]).[supplied by OMIM
Imunogênio
POU6F2 (NP_009183, 2 a.a. ~ 87 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
IAGQVSKPLLSVRSEMNAELRGEDKAATSDSELNEPLLAPVESNDSEDTPSKLFGARGNPALSDPGTPDQHQASQTHPPFPVGPQP
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)