WH0011183M1
Monoclonal Anti-MAP4K5 antibody produced in mouse
clone 3H3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-GCKR, Anti-KHS, Anti-KHS1, Anti-MAPKKKK5, Anti-mitogen-activated protein kinase kinase kinase kinase 5
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3H3, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAP4K5(11183)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
SSDPNFMLQWNPFVDGANTGKSTSKRAIPPPLPPKPRISSYPEDNFPDEEKASTIKHCPDSESRAPQILRRQSSPSCGPVAETSSIGNGDGISKLMSENTEGSAQAPQLP
forma física
Informações legais