WH0011144M7
Monoclonal Anti-DMC1 antibody produced in mouse
clone 4E2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-DMC1 dosage suppressor of mck1 homolog, meiosis-specific homologous recombination (yeast), Anti-DMC1H, Anti-HsLim15, Anti-LIM15, Anti-dJ199H16.1
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4E2, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DMC1(11144)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
GELAERQQKLAQMLSRLQKISEEYNVAVFVTNQMTADPGATMTFQADPKKPIGGHILAHASTTRISLRKGRGELRIAKIYDSPEMPENEATFAITAGGIGDAK
Características e benefícios
forma física
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)