WH0010902M1
Monoclonal Anti-BRD8 antibody produced in mouse
clone 3G8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-SMAP, Anti-SMAP2, Anti-bromodomain containing 8, Anti-p120
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3G8, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BRD8(10902)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
RSGDQNWVSVSRAIKPFAEPGRPPDWFSQKHCASQYSELLETTETPKRKRGEKGEVVETVEDVIVRKLTAERVEELKKVIKETQERYRRLKRDAEL
forma física
Informações legais