Merck
Todas as fotos(8)
Documentos Principais
WH0010450M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PPIE antibody produced in mouse
clone 2F5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-CYP33, Anti-MGC111222, Anti-MGC3736, Anti-peptidylprolyl isomerase E (cyclophilin E)
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2F5, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
rat, human, mouse
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PPIE(10450)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is a member of the peptidyl-prolyl cis-trans isomerase (PPIase) family. PPIases catalyze the cis-trans isomerization of proline imidic peptide bonds in oligopeptides and accelerate the folding of proteins. This protein contains a highly conserved cyclophilin (CYP) domain as well as an RNA-binding domain. It was shown to possess PPIase and protein folding activities and also exhibit RNA-binding activity. Three alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been observed. (provided by RefSeq)
Imunogênio
PPIE (NP_006103, 2 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ATTKRVLYVGGLAEEVDDKVLHAAFIPFGDITDIQIPLDYETEKHRGFAFVEFELAEDAAAAIDNMNESELFGRTIRVNLAKPMRIKEGSSRPVWSDDD
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)