WH0010077M2
Monoclonal Anti-TSPAN32 antibody produced in mouse
clone 2B4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-MGC22455, Anti-PHEMX, Anti-PHMX, Anti-TSSC6, Anti-tetraspanin 32
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2B4, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TSPAN32(10077)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
RCGCSLDRKGKYTLTPRACGRQPQEPSLLRCSQGGPTHCLHSEAVAIGPRGCSGSLRWLQESDAAPLPLSCHLAAHRALQGRSRGGLSGCPERGLSD
forma física
Informações legais