WH0009842M1
Monoclonal Anti-PLEKHM1 antibody produced in mouse
clone 1C9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-AP162, Anti-B2, Anti-KIAA0356, Anti-pleckstrin homology domain containing, family M (with RUN domain) member 1
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1C9, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PLEKHM1(9842)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
PHRFSVADLQQIADGVYEGFLKALIEFASQHVYHCDLCTQRGFICQICQHHDIIFPFEFDTTVRCAECKTVFHQSCQAVVKKGCPRCARRRKYQEQNIFA
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Informações legais