Documentos Principais
WH0008911M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CACNA1I antibody produced in mouse
clone 3H5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Cav3.3, Anti-calcium channel, voltage-dependent, alpha 1I subunit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
clone:
3H5, monoclonal
application:
ELISA (i)
WB
reatividade de espécies:
human
técnica(s):
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
citations:
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3H5, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CACNA1I(8911)
Descrição geral
Voltage-dependent calcium channels control the rapid entry of Ca(2+) into a variety of cell types and are therefore involved in both electrical and cellular signaling. T-type channels, such as CACNA1I, are activated by small membrane depolarizations and can generate burst firing and pacemaker activity.[supplied by OMIM
Imunogênio
CACNA1I (NP_066919, 233 a.a. ~ 331 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GLLRNRCFLEENFTIQGDVALPPYYQPEEDDEMPFICSLSGDNGIMGCHEIPPLKEQGRECCLSKDDVYDFGAGRQDLNASGLCVNWNRYYNVCRTGSA
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)