Documentos Principais
WH0008809M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IL18R1 antibody produced in mouse
clone 3C8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-IL1RRP, Anti-IL1Rrp, Anti-interleukin 18 receptor 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3C8, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IL18R1(8809)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is a cytokine receptor that belongs to the interleukin 1 receptor family. This receptor specifically binds interleukin 18 (IL18), and is essential for IL18 mediated signal transduction. IFN-alpha and IL12 are reported to induce the expression of this receptor in NK and T cells. This gene along with four other members of the interleukin 1 receptor family, including IL1R2, IL1R1, ILRL2 (IL-1Rrp2), and IL1RL1 (T1/ST2), form a gene cluster on chromosome 2q. (provided by RefSeq)
Imunogênio
IL18R1 (NP_003846, 22 a.a. ~ 121 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
CTSRPHITVVEGEPFYLKHCSCSLAHEIETTTKSWYKSSGSQEHVELNPRSSSRIALHDCVLEFWPVELNDTGSYFFQMKNYTQKWKLNVIRRNKHSCFT
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)