WH0008805M1
Monoclonal Anti-TRIM24 antibody produced in mouse
clone 2F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-PTC6, Anti-RNF82, Anti-TF1A, Anti-TIF1, Anti-TIF1A, Anti-TIF1ALPHA, Anti-hTIF1, Anti-tripartite motif-containing 24
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2F2, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG3κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TRIM24(8805)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
PQMPKQNPVVEQNSQPPSGLSSNQLSKFPTQISLAQLRLQHMQQQVMAQRQQVQRRPAPVGLPNPRMQGPIQQPSISHQQPPPRLINFQNHSPKPNGPVLPPHPQQLRYPPNQNIPRQAIKPNPLQMAFLAQQAIKQW
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Informações legais