WH0007533M4
Monoclonal Anti-YWHAH antibody produced in mouse
clone 6A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-YWHA1, Anti-tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, eta polypeptide
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6A12, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... YWHAH(7533)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MADGNEKKLEKVKAYREKIEKELETVCNDVLSLLDKFLIKNCNDFQYESKVFYLKMKGDYYRYLAEVASGEKKNSVVEASEAAYKEAFEISKEQMQPTHP
forma física
Informações legais