WH0006137M1
Monoclonal Anti-RPL13 antibody produced in mouse
clone 3F6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-BBC1, Anti-D16S444E, Anti-MGC117342, Anti-MGC71373, Anti-ribosomal protein L13
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3F6, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, mouse, rat
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RPL13(6137)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
ANVQRLKEYRSKLILFPRKPSAPKKGDSSAEELKLATQLTGPVMPVRNVYKKEKARVITEEEKNFKAFASLRMARANARLFGIRAKRAKEAAEQDVEKKK
forma física
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)