Documentos Principais
WH0005983M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RFC3 antibody produced in mouse
clone 1C6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-MGC5276, Anti-RFC38, Anti-replication factor C (activator 1) 3, 38kDa
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1C6, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RFC3(5983)
Descrição geral
The elongation of primed DNA templates by DNA polymerase delta and DNA polymerase epsilon requires the accessory proteins proliferating cell nuclear antigen (PCNA) and replication factor C (RFC). RFC, also named activator 1, is a protein complex consisting of five distinct subunits of 140, 40, 38, 37, and 36 kDa. This gene encodes the 38 kDa subunit. This subunit is essential for the interaction between the 140 kDa subunit and the core complex that consists of the 36, 37, and 40 kDa subunits. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been described. (provided by RefSeq)
Imunogênio
RFC3 (AAH00149, 257 a.a. ~ 356 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ETANAIVSQQTPQRLLEVRGRLYELLTHCIPPEIIMKGLLSELLHNCDGQLKGEVAQMAAYYEHRLQLGSKAIYHLEAFVAKFMALYKKFMEDGLEGMMF
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)