Documentos Principais
WH0004987M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-OPRL1 antibody produced in mouse
clone 2A11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-KOR3, Anti-MGC34578, Anti-NOCIR, Anti-OOR, Anti-ORL1, Anti-opiate receptor-like 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
ELISA (i)
clone:
2A11, monoclonal
reatividade de espécies:
human
citations:
técnica(s):
indirect ELISA: suitable
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2A11, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... OPRL1(4987)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is a G protein-coupled receptor whose expression can be induced by phytohemagglutinin. The encoded integral membrane protein is a receptor for the 17 aa neuropeptide nociceptin/orphanin FQ. This gene may be involved in the regulation of numerous brain activities, particularly instinctive and emotional behaviors. A promoter for this gene also functions as a promoter for another gene, regulator of G-protein signalling 19 (RGS19), located on the opposite strand. Two transcript variants encoding the same protein have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Imunogênio
OPRL1 (AAH38433, 110 a.a. ~ 212 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DILLGFWPFGNALCKTVIAIDYYNMFTSTFTLTAMSVDRYVAICHPIRALDVRTSSKAQAVNVAIWALASVVGVPVAIMGSAQVEDEEIECLVEIPTPQDYWG
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)