Documentos Principais
WH0004807M6
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NHLH1 antibody produced in mouse
clone 4D7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-HEN1, Anti-NSCL, Anti-NSCL1, Anti-nescient helix loop helix 1
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4D7, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NHLH1(4807)
Descrição geral
The helix-loop-helix (HLH) proteins are a family of putative transcription factors, some of which have been shown to play an important role in growth and development of a wide variety of tissues and species. Four members of this family have been clearly implicated in tumorigenesis via their involvement in chromosomal translocations in lymphoid tumors: MYC (MIM 190080), LYL1 (MIM 151440), E2A (MIM 147141), and SCL (MIM 187040).[supplied by OMIM
Imunogênio
NHLH1 (AAH13789, 1 a.a. ~ 133 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MMLNSDTMELDLPPTHSETESGFSDCGGGAGPDGAGPGGPGGGQARGPEPGEPGRKDLQHLSREERRRRRRATAKYRTAHATRERIRVEAFNLAFAELRKLLPTLPPDKKLSKIEILRLAICYISYLNHVLDV
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)