WH0004703M1
Monoclonal Anti-NEB antibody produced in mouse
clone 1F4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-NEM2, Anti-nebulin
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1F4, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NEB(4703)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
NTKTSYHTPADMLSVTAAKDAQANITNTNYKHLIHKYILLPDAMNIELTRNMNRIQSDNEYKQDYNEWYKGLGWSPAGSLEVEKAKKATEYASDQKYRQHPSNFQFKKLT
forma física
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)