WH0004670M3
Monoclonal Anti-HNRPM antibody produced in mouse
clone 3F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-DKFZp547H118, Anti-HNRNPM, Anti-HNRNPM4, Anti-HNRPM4, Anti-HTGR1, Anti-NAGR1, Anti-heterogeneous nuclear ribonucleoprotein M
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3F7, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
rat, human, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HNRNPM(4670)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
KMEEESGAPGVPSGNGAPGPKGEGERPAQNEKRKEKNIKRGGNRFEPYANPTKRYRAFITNIPFDVKWQSLKDLVKEKVGEVTYVELLMDAEGKSR
forma física
Informações legais