WH0004068M1
Monoclonal Anti-SH2D1A antibody produced in mouse
clone 1C9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-DSHP, Anti-EBVS, Anti-IMD5, Anti-LYP, Anti-MTCP1, Anti-SAP, Anti-SH2 domain protein 1A, Duncan’s disease (lymphoproliferative syndrome), Anti-XLP, Anti-XLPD
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1C9, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SH2D1A(4068)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MDAVAVYHGKISRETGEKLLLATGLDGSYLLRDSESVPGVYCLCVLYHGYIYTYRVSQTETGSWSAETAPGVHKRYFRKIKNLISAFQKPDQGIVIPLQYPVEKKSSARSTQGTTGIREDPDVCLKAP
forma física
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)