Documentos Principais
WH0003034M4
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HAL antibody produced in mouse
clone 4F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-HIS, Anti-HSTD, Anti-histidine ammonia-lyase
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4F2, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HAL(3034)
Descrição geral
Histidine ammonia-lyase is a cytosolic enzyme catalyzing the first reaction in histidine catabolism, the nonoxidative deamination of L-histidine to trans-urocanic acid. Histidine ammonia-lyase defects cause histidinemia which is characterized by increased histidine and histamine and decreased urocanic acid in body fluids (provided by RefSeq)
Imunogênio
HAL (NP_002099, 558 a.a. ~ 657 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LAACQGIEFLRPLKTTTPLEKVYDLVRSVVRPWIKDRFMAPDIEAAHRLLLEQKVWEVAAPYIEKYRMEHIPESRPLSPTAFSLQFLHKKSTKIPESEDL
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Leopold Eckhart et al.
Journal of dermatological science, 50(3), 209-215 (2008-02-19)
Histidase (histidine ammonia lyase) converts histidine into urocanic acid, the main ultraviolet (UV) light absorption factor of the stratum corneum. It is unknown if and how histidase is regulated in the epidermis. We have investigated the transcriptional regulation of histidase