WH0002944M1
Monoclonal Anti-GSTM1 antibody produced in mouse
clone 3B10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-GST1, Anti-GSTM11, Anti-GSTM1a1a, Anti-GSTM1b1b, Anti-GTH4, Anti-GTM1, Anti-HB, Anti-MGC26563, Anti-MU, Anti-MU1, Anti-glutathione S-transferase M1
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3B10, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GSTM1(2944)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MPMILGYWDIRGLAHAIRLLLEYTDSSYEEKKYTMGDAPDYDRSQWLNEKFKLGLDFPNLPYLIDGAHKITQSNAILCYIARKHNLCGETEEEKIRVDIL
forma física
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)