WH0002678M1
Monoclonal Anti-GGT1 antibody produced in mouse
clone 1F9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-CD224, Anti-D22S672, Anti-D22S732, Anti-GGT, Anti-GTG, Anti-MGC96963, Anti-gamma-glutamyltransferase 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1F9, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, rat, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GGT1(2678)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
TAHLSVVAEDGSAVSATSTINLYFGSKVRSPVSGILFNNEMDDFSSPSITNEFGVPPSPANFIQPGKQPLSSMCPTIMVGQDGQVRMVVG
forma física
Informações legais