WH0002643M1
Monoclonal Anti-GCH1 antibody produced in mouse
clone 4A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-DYT5, Anti-GCH, Anti-GTP cyclohydrolase 1 (dopa-responsive dystonia), Anti-GTPCH1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4A12, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GCH1(2643)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
ENPQRQGLLKTPWRAASAMQFFTKGYQETISDVLNDAIFDEDHDEMVIVKDIDMFSMCEHHLVPFVGKVHIGYLPNKQVLGLSKLARIV
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Informações legais