Merck
Todas as fotos(8)
Documentos Principais
WH0001445M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CSK antibody produced in mouse
clone 3A3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-MGC117393, Anti-c-src tyrosine kinase
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3A3, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CSK(1445)
Imunogênio
CSK (NP_004374, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSAIQAAWPSGTECIAKYNFHGTAEQDLPFCKGDVLTIVAVTKDPNWYKAKNKVGREGIIPANYVQKREGVKAGTKLSLMPWFHGKITREQAERLLYPPE
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)