WH0000215M1
Monoclonal Anti-ABCD1 antibody produced in mouse
clone 4B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-ABC42, Anti-ALD, Anti-ALDP, Anti-AMN, Anti-ATP-binding cassette, sub-family D (ALD), member 1
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4B5, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ABCD1(215)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MPVLSRPRPWRGNTLKRTAVLLALAAYGAHKVYPLVRQCLAPARGLQAPAGEPTQEASGVAAAKAGMNRVFLQRLLWLLRLLFPRVLCRETGLLALHSAA
Características e benefícios
forma física
Informações legais