Key Documents
V5750
Sigma-Aldrich
Snake venom from Sepedon (Hemachatus) hemachatus (Ringhals Cobra)
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Source of phospholipase A and postsynaptic neurotoxins.
Ações bioquímicas/fisiológicas
has acetylcholinesterase activity
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3