V1253
Anti-Vascular Endothelial Growth Factor antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-VEGF
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
lyophilized powder
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Vegfa(22339)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3