Documentos Principais
TMO362006-9025
Nalgene® narrow-mouth bottle without cap
amber polypropylene copolymer, volume 8 mL, case of 2000 ea
Sinônimo(s):
Nalgene bottle, plastic bottle
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiais
amber polypropylene copolymer
embalagem
case of 2000 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene 362006-9025
capacidade
8 mL
volume
8 mL
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)