TMO312760-0040
Nalgene® closure for dropper Bottle
green polypropylene, diam. 16 mm, thread 15-415, case of 2000 ea
Sinônimo(s):
dropping bottle closure, dropping bottle seal
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
green polypropylene
embalagem
case of 2000 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene 312760-0040
Diâmetro
16 mm
rosca
15-415
Categorias relacionadas
Descrição geral
Order Thermo Scientific Nalgene Closures for Dropper Bottles to complete the Nalgene Dropper Bottle System. Closures fit dropper bottles 312750 and 312751 and are available in multiple colors to help identify reagents.
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)