TMO140644
Nunc® cell culture inserts in 6-well Nunclon(TM) Delta surface plate
cell culture treated, polycarbonate, sterile, pore size 8.0 μm, case of 24 ea (supplied in 4 x 6 well plates)
Sinônimo(s):
multidish membrane insert, treated membrane insert
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polycarbonate
esterilidade
sterile
embalagem
case of 24 ea (supplied in 4 x 6 well plates)
fabricante/nome comercial
Nunc 140644
tamanho de poro
8.0 μm pore size
tipo de ligação
cell culture treated
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)